Documents
MIHABG250
Millipore
Entonnoir Microfil® avec membrane S-Pak®
sample volume 250 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Synonyme(s) :
Système de filtration sur membrane
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Microfil® with S-Pak®
Paramètres
250 mL sample volume
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
sample type food(s)
Adéquation
suitable for microbiology
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les unités de filtration Microfil® avec membranes S-Pak® garantissent un fonctionnement sans fuite et un recouvrement des micro-organismes uniforme, ainsi qu'un transfert aisé de la membrane à l'aide d'une pince en évitant de toucher accidentellement la zone de filtration de la membrane. Associez les membranes S-Pak® avec les unité de filtration Microfil® pour une commodité et une efficacité maximales. Le système de filtration Microfil® est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Les entonnoirs prêts à l'emploi Microfil® de 250 ml fournis avec des membranes S-Pak® noires, quadrillées, de 0,45 μm de dimension de pores, éliminent le nettoyage et la stérilisation après chaque test, rendant ainsi l'équipement plus facile à manipuler et plus efficace pour les analyses microbiologiques classiques. Le système de verrouillage des entonnoirs Microfil® sur les supports de la rampe de filtration (sans joint, ni pince d'assemblage) assure une parfaite étanchéité. Contrairement aux supports filtres classiques, il n'y a aucun risque de défaut d'étanchéité entre la membrane et l'entonnoir, ce qui permet d'obtenir des taux de recouvrement de micro-organismes uniformes.
Application
Le système Microfil® associé aux membranes S-Pak® trouve des applications dans les domaines clinique, cosmétique, environnemental, de QC industriel et dans les industries pharmaceutique, alimentaire et des boissons. Analyses microbiologiques de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par la méthode de filtration sur membrane
Caractéristiques et avantages
  • Pratiques et faciles à utiliser
  • Stérilisées, pour gagner du temps et faire des économies
  • Réduction de la charge de travail en laboratoire
  • Vitesses de filtration supérieures
  • Recouvrements constants
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.