Principaux documents
MIHABG100
Millipore
Système de filtration sur membrane
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Synonyme(s) :
Entonnoir Microfil® avec membrane S-Pak®
150 SETS
378,00 $
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
150 SETS
378,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
378,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Microfil® with S-Pak®
Paramètres
100 mL sample volume
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Le système de filtration Microfil est une solution simple et fiable pour les analyses microbiologiques de routine. Grâce aux entonnoirs prêts à l'emploi Microfil de 100 ml avec membranes S-Pak noires quadrillées de 0,45 μm de dimension de pores, il n′est plus nécessaire de réaliser un lavage et une stérilisation après chaque test, ce qui facilite la manipulation de l′équipement et améliore son efficacité pour les analyses microbiologiques à usage général. Le système de verrouillage des entonnoirs Microfil se fixe de manière étanche sur les supports de la rampe sans nécessiter de joint torique ou de pince. Contrairement aux supports de filtres classiques, tout risque de défaut d'étanchéité entre la membrane et l'entonnoir est évité, donnant ainsi des recouvrements de micro-organismes uniformes.
Les entonnoirs et les filtres Microfil garantissent l′absence de fuites, une récupération uniforme des microorganismes, un transfert aisé de la membrane avec une pince à bouts plats, et permettent d′éviter de toucher accidentellement la zone de filtration.
Application
Ces filtres ont des applications dans le domaine clinique, en cosmétique, en analyse environnementale, dans l′industrie des aliments et des boissons, dans le contrôle qualité industriel, et dans l′industrie pharmaceutique. Analyse microbienne de la bière, de l′eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par la méthode de filtration sur membrane
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.