MABT124
Anti-Leukemia-associated RhoGEF/LARG Antibody, clone 13D2.1
clone 13D2.1, from mouse
Synonyme(s) :
Rho guanine nucleotide exchange factor 12, Leukemia-associated RhoGEF
532,00 $
About This Item
532,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13D2.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARHGEF12(23365)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Leukemia-associated RhoGEF/LARG in 200 µg of HUVEC cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable