SAB4200663
Anti-Copeptin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CT-proAVP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate)
immunohistochemistry: 20 μg/mL (recommended using mouse or human kidney sections)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg (recommended using recombinant human Copeptin trifluoroacetate (C8749).)
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (recommended using human Copeptin trifluoroacetate (C8749) for coating.)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AVP(551)
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable