MABS528
Anti-HGPRT Antibody, clone 13H11.1
clone 13H11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase, HGPRT, HGPRTase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13H11.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HPRT1(3251)
Description générale
Immunogène
Application
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HGPRT in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable