MABN1780
Anti-Cereblon Antibody, clone 3B12F7
clone 3B12F7, from mouse
Synonyme(s) :
Cereblon, Protein cereblon
534,00 $
About This Item
534,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B12F7, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRBN(51185)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected cereblon in human crebral cortex, kidney, and tonsil tissue sections.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected cereblon in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable