MABN1849
Anti-Cereblon Antibody, clone 4A7H6
clone 4A7H6, from mouse
Synonyme(s) :
Cereblon, Protein cereblon
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A7H6, monoclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRBN(51185)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution from a representative lot detected cereblon in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Apoptosis & Cancer
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected cereblon in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable