MABE977
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, clone BF18.11 Antibody
clone BF18.11, from mouse
Synonyme(s) :
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containing protein 1, mUhrf1, Ubiquitin-like-containing PHD and RING finger domains protein 1
413,00 $
About This Item
413,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BF18.11, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Uhrf1(18140)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 5 mg of NIH/3T3 cell lysate (Roberto Papait, FIRC Institute of Molecolar Oncology).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in 10 µg of NIH-3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable