Documents
MABE913
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Ikaros, clone Ik14
clone Ik14, from mouse
Synonyme(s) :
DNA-binding protein Ikaros, Ikaros family zinc finger protein 1, Lymphoid transcription factor LyF-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Ik14, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IKZF1(10320)
Description générale
Ikaros, également connu sous le nom de IKZF1, est un facteur de transcription important pour la régulation de la lymphopoïèse ainsi que pour le développement du système immunitaire. Il a également été relié à la différenciation des érythroïdes adultes et fœtaux chez l'Homme. Il a été montré que le facteur Ikaros induirait l'accessibilité locale à la chromatine pendant la différenciation des cellules T CD4+ et, par conséquent, l'activation de l'expression de Th2.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant à la protéine Ikaros humaine.
Application
Analyse par western blot : 0,5 µg/mL d'un lot représentatif a permis de détecter Ikaros sur 10 µg de lysats de ganglion lymphatique humain et de cellules HL-60.
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) : Il a été démontré qu'un lot représentatif de cet anticorps, faisant partie d'un mélange de clones Ikaros Ik14 et E9 (numéros de catalogue MABE913 et MABE912, respectivement), fonctionne dans les expériences de ChIP. Voir Zhang et al. (2012).
Analyse par ChIP-seq : Il a été démontré qu'un lot représentatif de cet anticorps, faisant partie d'un mélange de clones Ikaros E9 et Ik14 (numéros de catalogue MABE912 et MABE913, respectivement), fonctionne dans les expériences de ChIP-seq. Voir Zhang et al. (2012).
Catégorie de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-Ikaros, clone Ik14, est un anticorps dirigé contre Ikaros et destiné à être utilisé en WB, en ChIP et en séquençage par ChIP (ChIP-seq).
Sous-domaine de recherche
Facteurs de transcription
Biologie de la chromatine
Qualité
Évaluée par western blot sur un lysat de cellules Jurkat.
Analyse par western blot : Une dilution à 0,5 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter Ikaros sur 10 µg de lysat de cellules Jurkat.
Description de la cible
Env. 60 kDa (taille observée)
Forme physique
Anticorps IgG1κ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Format : Purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Veuillez vous référer à la fiche technique spécifique du lot.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable