MABE56
Anticorps anti-pan Ago, clone 2A8
clone 2A8, from mouse
Synonyme(s) :
eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, protein argonaute-2, argonaute 2, Protein slicer, argonaute2, PAZ Piwi domain protein, Eukaryotic translation initiation factor 2C, Argonaute2, Argonaute4, Ago4, Protein argonaute-4
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A8, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AGO1(26523)
Description générale
Immunogène
Application
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par immunocytochimie. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a été utilisé par un laboratoire indépendant dans une analyse par immunohistochimie. (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Épigénétique et fonction nucléaire
Facteurs de transcription
Métabolisme de l'ARN et protéines de liaison
Qualité
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter Ago dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
Il a été signalé que cet anticorps présente une réaction croisée avec la radixine (~70 kDa). (Nelson, P., et al. (2007). RNA. 13:1787–1792.)
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Lysat de cellules HeLa
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable