MABC1690M
Anti-RAINBOW
from mouse
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A 1:250 and 1:500 dilution from a representative lot detected Remazol-dye Pre-Stained protein standards.
Qualité
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1