05-740
Anticorps anti-phospho-ATM (Ser1981), clone 10H11.E12
clone 10H11.E12, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
A-T, mutated, AT mutated, TEL1, telomere maintenance 1, homolog, ataxia telangiectasia mutated, ataxia telangiectasia mutated (includes complementation groups A, C and D), ataxia telangiectasia mutated protein, human phosphatidylinositol 3-kinase homolog
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10H11.E12, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer1981)
Informations sur le gène
human ... ATM(472)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunoprécipitation de l'ATM phosphorylée à partir de cellules HeLa irradiées (Figure A, pistes 3 et 4).
Immunocytochimie :
Détection de foyers dans des fibroblastes humains et de souris irradiés. Informations déterminées par un laboratoire indépendant.
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,5 µg/ml de ce lot a permis de détecter l'ATM phosphorylée dans des lysats bruts de cellules HeLa irradiées.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations d'utilisation :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Lysats de cellules HeLa irradiées.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1