Principaux documents
MAB4419
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-OCT-4 [POU5F1], clone 7F9.2
clone 7F9.2, from mouse
Synonyme(s) :
Octamer-binding transcription factor 3, POU class 5 homeobox 1, POU domain class 5, transcription factor 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein, octamer-binding transcription factor-3
100 μG
624,00 $
624,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
624,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
624,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F9.2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5F1(18999)
Catégories apparentées
Description générale
Il a été démontré que l'octamère 4 (Oct-4), membre de la famille des facteurs de transcription POU (Pit-Oct-Unc), joue un rôle essentiel dans la formation des cellules souches pluripotentes capables de s'auto-renouveler. Au cours de l'embryogenèse, l'expression de la protéine Oct-4 est limitée aux cellules pluripotentes de la masse cellulaire interne (MCI), lesquelles contribuent à la formation de tous les types de cellules fœtales. Ce lien entre Oct-4 et la pluripotence a permis à ce facteur de transcription de devenir un marqueur des cellules souches pluripotentes. Les cellules souches embryonnaires (ES) et les cellules de carcinome embryonnaire (EC) pluripotentes humaines et murines indifférenciées expriment la protéine Oct-4. En outre, les cellules germinales embryonnaires (GE) murines sont également connues pour exprimer l'Oct-4. Le niveau d'expression de l'Oct-4 diminue après la différenciation des cellules souches. L'expression de l'Oct-4 par les cellules EG humaines n'est pas connue.
Spécificité
Cet anticorps réagit avec la protéine intracellulaire Oct-4 et détecte l'isoforme Oct-4A.
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été déterminée.
Immunogène
Protéine Oct-4 humaine recombinante, a.a. 1-145.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
L'utilisation de cet anticorps anti-OCT-4 [POU5F1], clone 7F9.2, a été validée en IC, FC et WB pour la détection de l'OCT-4 [POU5F1].
Sous-domaine de recherche
Différenciation précoce et cellules pluripotentes
Western blotting la dilution de travail recommandée est de 1 à 2 µg/ml.
Cytométrie en flux : la dilution de travail recommandée est de 2 µg/ml.
Immunocytochimie : la dilution de travail recommandée est de : 1/100-1/ 200e.
Description de la cible
Env. 39 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MAB4305
Forme physique
Colonne de protéine G-Sépharose
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % de NaN3.
Stockage et stabilité
À conserver au réfrigérateur à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum en aliquotes non diluées.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Gisele C M Dias et al.
Molecular reproduction and development (2020-06-20)
The objective of this study was to establish a protocol for the characterization, isolation, and culture of type A spermatogonia using specific molecular markers for these cells in fish. To this end, adult Prochilodus lineatus testes were collected and digested
Pushpa Singh et al.
Stem cell research & therapy, 13(1), 60-60 (2022-02-07)
True identity and specific set of markers to enrich endometrial stem cells still remains elusive. Present study was undertaken to further substantiate that very small embryonic-like stem cells (VSELs) are the true and elusive stem cells in adult mice endometrium.
Molecular signatures to define spermatogenic cells in common marmoset (Callithrix jacchus).
Lin, ZY; Imamura, M; Sano, C; Nakajima, R; Suzuki, T; Yamadera, R; Takehara, Y; Okano et al.
Reproduction (Cambridge, England) null
Teresa Starzyńska et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 17(6), 792-799 (2013-05-16)
Various experimental studies indicate potential involvement of bone marrow (BM)-derived stem cells (SCs) in malignancy development and progression. In this study, we comprehensively analysed systemic trafficking of various populations of BM-derived SCs (BMSCs), i.e., mesenchymal, haematopoietic, endothelial stem/progenitor cells (MSCs
Foster Birnbaum et al.
NPJ Regenerative medicine, 7(1), 19-19 (2022-03-20)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a progressive genetic myopathy that leads to heart failure from dilated cardiomyopathy by early adulthood. Recent evidence suggests that tamoxifen, a selective estrogen receptor modulator widely used to treat breast cancer, ameliorates DMD cardiomyopathy. However
Articles
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.