P0056
Anti-POU5F1 (Oct4) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-OCT3, Anti-OCT4, Anti-OTF3, Anti-OTF4, Anti-Octamer-binding transcription factor 3, Anti-Pou domain, Class 5, Transcription factor 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using NT2 cell lysate
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldhyde-fixed F9 cells
western blot: 1-2 μg/mL using NT2 cell lysate
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5f1(18999)
rat ... Pou5f1(294562)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable