MABD24
Anti-NANOG Antibody, clone 7F7.1
clone 7F7.1, from mouse
Synonyme(s) :
Homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, hNanog
594,00 $
About This Item
594,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7F7.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NANOG(79923)
Description générale
Immunogène
Application
Stem Cell Research
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NANOG on 10 µg of H9 human embryonic stem cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
H9 human embryonic stem cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.