MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Documents
MAB318
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tyrosine hydroxylase, clone LNC1
ascites fluid, clone LNC1, Chemicon®
Synonyme(s) :
TH, Tyrosine Monooxygenase, Tyrosine 3-monooxygenase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LNC1, monoclonal
Espèces réactives
zebrafish, mouse, rat, vole, human, frog, lizard, monkey, chicken
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
Description générale
La tyrosine hydroxylase joue un rôle important dans la physiologie des neurones adrénergiques. C′est la première enzyme, et l′enzyme cinétiquement limitante, dans la biosynthèse des catécholamines dopamine et norépinéphrine à partir de tyrosine. La TH est donc un marqueur utile des neurones dopaminergiques et noradrénergiques. L′activité enzymatique de la TH nécessite des cofacteurs sous forme d′ions ferreux et semble être régulée par phosphorylation. Au moins quatre isoformes de TH humaine ont été identifiées, découlant d′un épissage alternatif.
Spécificité
Reconnaît un épitope à l′extérieur du domaine régulateur N-terminal. Reconnaît une protéine d′environ 59-61 kDa par western blot. Ne réagit pas avec les protéines suivantes par western blot : dopamine bêta-hydroxylase, phénylalanine hydroxylase, tryptophane hydroxylase, dihydroptéridine réductase, sépiaptérine réductase ou phényléthanolamine-N-méthyl transférase (PNMT).
Immunogène
Tyrosine hydroxylase purifiée de cellules PC12
Application
Catégorie de recherche
Neuroscience
Détectez la tyrosine hydroxylase à l′aide de cet anticorps anti-tyrosine hydroxylase, clone LNC1, dont l′utilisation a été validée en IH, IH(P), IP et WB et a fait l′objet de plus de 85 citations.
Immunohistochimie (paraffine) :
Une dilution au 1/200-1/400ème d′un lot précédent a été utilisée en IH. Coupes congelées fixées au paraformaldéhyde à 4 %, coupes incluses en paraffine fixées au paraformaldéhyde à 4 %, dilution au 1/100ème (Barrachina, M. et al., 2003). Pour les coupes incluses en paraffine, Barrachina et coll. ont obtenu une bonne coloration avec une méthode de récupération de l′antigène à l′acide citrique dans un four à microondes, mais d′autres méthodes sont probablement adaptées.
Immunoprécipitation :
Un lot antérieur de cet anticorps a été utilisé en IP (Perez, 2002).
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
Sous-catégorie de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Évaluée de routine par western blot sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blot :
Une dilution au 1/1000e de ce lot a permis de détecter la tyrosine hydroxylase dans 10 μg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
59-63 kDa
Forme physique
Liquide d′ascite de souris (IgG monoclonale), contenant 3 % d′albumine de sérum bovin. Sans agent de conservation.
Non purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 ºC à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral humain, extraits de cellules 3T3 traitées à la forskoline (40 nM, 30 min).
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
D W Smith et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 1(5 Pt 1), 486-491 (2000-08-10)
Lesch-Nyhan disease (LND) is an X-linked metabolic disorder caused by lack of activity of the purine salvage enzyme hypoxanthine phosphoribosyltransferase (HPRT) and characterized by hyperuricemia and debilitating neurological manifestations. The mechanisms underlying the neuropathology are not well understood and the
Natalia Omelchenko et al.
The Journal of comparative neurology, 494(6), 863-875 (2005-12-31)
Cholinergic afferents to the ventral tegmental area (VTA) contribute substantially to the regulation of motivated behaviors and the rewarding properties of nicotine. These actions are believed to involve connections with dopamine (DA) neurons projecting to the nucleus accumbens (NAc). However
Erika Allen et al.
Neuroscience letters, 489(1), 1-4 (2010-11-30)
We wished to determine whether L-DOPA, a common treatment for the motor deficits in Parkinson's disease, could also reverse the motor deficits that occur during aging. We assessed motor performance in young (2-3 months) and old (20-21 months) male C57BL/6
Judith Joyce Balcita-Pedicino et al.
The Journal of comparative neurology, 519(6), 1143-1164 (2011-02-24)
The lateral habenula (LHb) provides an important source of negative reinforcement signals to midbrain dopamine (DA) cells in the substantia nigra and ventral tegmental area (VTA). This profound and consistent inhibitory influence involves a disynaptic connection from glutamate neurons in
Striatal overexpression of DeltaFosB reproduces chronic levodopa-induced involuntary movements.
Cao, X; Yasuda, T; Uthayathas, S; Watts, RL; Mouradian, MM; Mochizuki, H; Papa, SM
The Journal of Neuroscience null
Articles
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Protocoles
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.