ZMS1033
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 2/40/15 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
EC: 1.14.62.2, TH, Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-monooxygenase
303,00 $
About This Item
303,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2/40/15, recombinant monoclonal
monoclonal
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 55.97 kDa
observed mol wt ~57 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
chicken, quail, bovine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TH(7054)
Catégories apparentées
Description générale
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Tyrosine Hydroxylase in PC12 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Follow this short antibody reconstitution protocol and see how easy it is to reconstitute ZooMAb® recombinant antibodies.
Contenu apparenté
Choisissez des options éco-responsables pour vos recherches avec les anticorps recombinants ZooMAb®, une alternative plus écologique. Ces anticorps sans BSA et sans transporteur sont expédiés dans un emballage à faible volume de déchets et offrent une stabilité maximale sans compromettre les performances.
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.