Documents
MAB19562
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-laminine-5 (chaîne γ2), clone D4B5
clone D4B5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Laminin 5
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D4B5, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMC2(3918)
Description générale
Les laminines, des glycoprotéines présentes dans la matrice extracellulaire de la membrane basale, sont composées de chaînes hétérotrimériques alpha, bêta et gamma. Différentes combinaisons de cinq chaînes alpha, trois chaînes bêta et deux chaînes gamma constituent au moins 12 isoformes de laminine. La laminine-5 (LN5), formée de chaînes de laminine alpha3, bêta3 et gamma2, est un composant hautement conservé des filaments d'ancrage sous-jacents à l'hémidesmosome des kératinocytes épidermiques. Les mutations ou délétions dans les gènes LN5 (LAMA3, LAMB3 et LAMC2) sont associées à l'épidermolyse bulleuse, une maladie mortelle qui se manifeste par des cloques cutanées. La LN5 peut stabiliser la jonction épiderme/derme de la peau par liaison avec les intégrines alpha3/bêta1, alpha6/bêta4 et le collagène de type VII. Elle joue un rôle critique dans l'ancrage et la locomotion de nombreux types de cellules, notamment les cellules épithéliales, les fibroblastes, les neurones et les leucocytes. Par rapport aux fibronectines, au collagène ou à la vitronectine, la laminine-5 assure une adhésion plus rapide et une propagation plus vaste des cellules d'origine épithéliale. Récemment, les chercheurs se sont intéressés à la laminine-5 comme substrat des cellules de carcinome susceptibles de stimuler la migration, car elle a été détectée à l'avant-garde du tissu cancéreux invasif dans plusieurs types de carcinomes humains (Niki et coll., 2002, Lohi, et coll., 2001).
Spécificité
L'anticorps monoclonal MAB19562 a été développé contre les résidus d'acides aminés 382-608 de la chaîne gamma2 de la laminine-5 humaine (domaine III) exprimés en tant que protéine de fusion GST. L'anticorps reconnaît les protéines de la chaîne de la laminine-5 à 150 kDa (forme précurseur) et 105 kDa (forme mature). Aucune réactivité n'est attendue avec d'autres types de laminines, car la chaîne gamma2 est propre à la laminine-5.
Immunogène
Résidus d'acides aminés 382-608 de la chaîne gamma2 de la laminine-5 humaine (domaine III) à expression en tant que protéine de fusion GST
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-laminine-5 (chaîne γ2), clone D4B5, est un anticorps dirigé contre la laminine-5 (chaîne γ2) destiné aux analyses par ELISA, IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Western blotting : quantité recommandée de 5 ug/ml ; diluer l'anticorps dans du PBS ou du TBS uniquement, et non dans des solutions de blocage. Le blocage avec des composés purifiés est préconisé.
Immunohistochimie des coupes en paraffine : quantité recommandée de 5 à 10 ug/ml. Ne pas fixer à l'excès. Un PFA léger à 4 % ou 2 % est préférable. Les coupes en paraffine de 4 mm d'épaisseur sont déparaffinées, réhydratées et immergées dans du méthanol contenant du peroxyde d'hydrogène à 0,3 % pour désactiver la peroxydase intrinsèque, puis traitées à la protéase XXIV (Sigma) pendant 15 min à température ambiante (0,01 à 0,05 %). Ne pas utiliser de trypsine. Incubation des anticorps à 37 °C pendant 1 heure, suivie de la détection et de la visualisation des anticorps secondaires par DAB (Mizushima et al 1998). Ne pas placer l'anticorps monoclonal dans des blocs de sérum, car le sérum contient de la laminine-5 qui se lie à l'anticorps et interfère avec celui-ci. Utiliser plutôt du BSA ou tout autre milieu équivalent.
Un marquage fortement positif est observé dans la membrane basale des tissus suivants : peau, œsophage, poumon et rein. Un marquage positif est également observé dans l'estomac, l'intestin grêle, la rate, le thymus, la prostate, et les ovaires. La thyroïde, le testicule, le squelette et le muscle cardiaque étaient négatifs pour le marquage à la LN5.
Inhibition de l'intégrine alpha2bêta1 se liant à la laminine-5 (40 ug/ml) (Decline et Rousselle 2000).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales pour ELISA.
Qualité
Évaluation par western blotting sur la laminine-5 recombinante.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/500-1/2000e de cet anticorps a permis de détecter une chaîne gamma2 de laminine-5 dans 10 µg de laminine-5 recombinante humaine.
Description de la cible
150 kDa (forme précurseur) et 105 kDa (forme mature)
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline de souris purifiée sur protéine A dans 20 mM de phosphate de sodium et 250 mM de NaCl à pH 7,6, avec 0,1 % d'azide de sodium comme conservateur.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu tumoral pancréatique humain, tissu de carcinome du sein humain ou lysat de cellules A-431 entières
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Kamis Gaballah et al.
Cancer research, 67(15), 7284-7294 (2007-08-03)
There is no effective medical treatment for oral precancer, and surgery to remove these lesions is imprecise because abnormal mucosa extends beyond the visible lesion. Development of vectors for tumor-selective viral replication has been a significant advance, and viral lysis
Novel sutureless transplantation of bioadhesive-coated, freeze-dried amniotic membrane for ocular surface reconstruction.
Sekiyama, E; Nakamura, T; Kurihara, E; Cooper, LJ; Fullwood, NJ; Takaoka, M; Hamuro, J; Kinoshita, S
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Lionel Remy et al.
Cancer research, 66(23), 11228-11237 (2006-12-06)
Matrilysin 1 [matrix metalloproteinase 7 (MMP7)] is one of the most important metalloproteinases expressed in human tissues. This enzyme is generally not expressed by normal differentiated epithelial colon cells, but has been shown to be up-regulated in human colon adenomas
Arkaitz Carracedo et al.
The Journal of clinical investigation, 122(9), 3088-3100 (2012-08-14)
Cancer cells exhibit an aberrant metabolism that facilitates more efficient production of biomass and hence tumor growth and progression. However, the genetic cues modulating this metabolic switch remain largely undetermined. We identified a metabolic function for the promyelocytic leukemia (PML)
c-Src-mediated epithelial cell migration and invasion regulated by PDZ binding site.
Baumgartner, M; Radziwill, G; Lorger, M; Weiss, A; Moelling, K
Molecular and cellular biology null