MAB1924
Anti-Laminin α5 Antibody, clone 4C7
ascites fluid, clone 4C7, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-AA408760, Anti-AA408762, Anti-AI853660, Anti-laminin-511, Anti-mKIAA0533
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4C7, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMA2(3908)
Spécificité
Application
Immunofluorescence - tissue staining pattern is most consistent with that observed for laminin alpha5 in the mouse(Miner et al., 1997)
Affinity chromatography
Immunoprecipitation
Does not work for Western blotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Developing striated muscle tissue
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable