Principaux documents
MAB1852
Sigma-Aldrich
Anti-Macrophages/Monocytes Antibody, clone MOMA-2
clone MOMA-2, Chemicon®, from rat
100 μG
501,00 $
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
501,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MOMA-2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Recognizes an intracellular antigen of mouse macrophages and monocytes. It reacts strongly with macrophages in lymphoid organs such as tingible body macrophages and macrophages in T cell dependent areas and is extremely useful in immunohistochemistry. Reacts on all mouse strains tested.
Application
Detect Macrophages/Monocytes using this Anti-Macrophages/Monocytes Antibody, clone MOMA-2 validated for use in FC, IH.
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Flow Cytometry: membrane permeabilization is recommended for this application.
Immunohistology: FRESH frozen sections at 1:25. The epitope recognized by MAB1852 is formaline sensitive. ° Specimens must be completely air dried after acetone fixation. Formalin or PFA fixation is not recommended.
Because of the lower titer, enhanced detection systems such as our poly-HRP secondaries or biotin labelled secondary antibodies followed by SA-FITC are recommended.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Inflammation et mécanismes auto-immuns
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine A
Protein A Purified mouse immunoglobulin in 10 mM sodium phosphate buffer (pH 7.4), 0.15 M NaCl, and 0.1% sodium azide as a preservative..
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Macrophages, monocytes, organes lymphoïdes
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Johannes Schödel et al.
Atherosclerosis, 206(2), 383-389 (2009-04-11)
We previously reported that deletion of brain type neuronal nitric oxide synthase-alpha (nNOS-alpha) accelerates atherosclerosis in apolipoproteinE (apoE) knockout (ko) mice. The regulation of nNOS expression is complex, involving the generation of mRNA splice variants. The current study investigates occurrence
Muriel G Blin et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 130, 76-87 (2019-04-01)
The progression of atherosclerosis is based on the continued recruitment of leukocytes in the vessel wall. The previously described role of CD146 in leukocyte infiltration suggests an involvement for this adhesion molecule in the inflammatory response. In this study, we
Faezeh Vasheghani et al.
The American journal of pathology, 182(4), 1099-1106 (2013-02-05)
Osteoarthritis (OA) is an age-related progressive degenerative joint disease. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), a transcription factor, is suggested as an attractive therapeutic target to counteract degradative mechanisms associated with OA. Studies suggest that activation of PPARγ by its agonists
Olivier Herbin et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 32(3), 605-612 (2012-01-10)
The immunoinflammatory response plays a critical role in the development and progression of atherosclerosis. Recent studies suggested an important role for regulatory T (Treg) cells in the inhibition of disease-related vascular inflammation. We hypothesized that induction of a specific Treg
Courtney Netherland-Van Dyke et al.
Journal of cardiology and therapeutics, 3(2), 53-63 (2015-09-29)
WIN55,212-2, a potent synthetic agonist of cannabinoid receptor type 1 (CB1) and cannabinoid receptor type 2 (CB2), reduces atherosclerosis in apolipoprotein E (ApoE) null mice. Although pharmacologic evidence suggests the anti-atherosclerotic effects of WIN55,212-2 are mediated via CB2, this remains