Principaux documents
MAB1435
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-macrophages/monocytes, clone ED-1
clone ED-1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-macrophages, clone ED-1, Anticorps anti-monocyte, Anticorps de détection de monocytes
100 μG
501,00 $
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
501,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
501,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ED-1, monoclonal
Espèces réactives
rat
Ne doit pas réagir avec
horse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Les monocytes sont produits par la moelle osseuse à partir de précurseurs de cellules souches hématopoïétiques appelés monoblastes. Les monocytes circulent dans le flux sanguin pendant un à trois jours, puis se déplacent généralement dans les tissus de l'ensemble de l'organisme. Ils représentent entre 3 et 8 % des leucocytes du sang. Dans les tissus, les monocytes se transforment en différents types de macrophages à différents endroits de l'anatomie.
Les macrophages sont un type de globules blancs dérivés des monocytes qui engloutissent les molécules antigéniques envahissantes, les virus et les micro-organismes, puis affichent des fragments de l'antigène pour activer les lymphocytes T auxiliaires, ce qui stimule finalement la production d'anticorps contre l'antigène.
Spécificité
Reconnaît une glycoprotéine à chaîne unique de 90-100 kD qui est exprimée sur la membrane lysosomale des cellules myéloïdes. Une faible expression à la surface des cellules est également observée. L'antigène est exprimé par la majorité des macrophages tissulaires et faiblement exprimé par les granulocytes du sang périphérique. Des études ont montré que l'antigène présente de nombreuses caractéristiques communes avec la macrosialine chez la souris et le CD68 chez l'Homme.
Le clone ED1, qui reconnaît une molécule similaire au CD68 chez le rat, est un excellent marqueur des cellules microgliales activées. Pour les marqueurs pan-microgliaux, marquant à la fois les microglies au repos et les microglies activées, utiliser CD11b (MAB1387Z et autres) ou iba-1 (MABN92).
Immunogène
Cellules spléniques de rat
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Immunohistologie sur coupes congelées avec dilution au 1/50e-1/300e. Tissus inclus en paraffine (fixation de Bouin) : dilution au 1/50e-1/300e (nécessite un prétraitement à la trypsine ou à la pronase).
Cytométrie en flux (1/100e au 1/200e). Utiliser 10 μl de cette dilution de travail pour marquer les cellules 10E6.
Dosage radio-immunologique
Convient également à l'immunoprécipitation et au western blotting.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-macrophages/monocytes, clone ED-1, a été validée en cytométrie en flux (CMF), immunohistochimie (IHC), immunoprécipitation (IP) et dosage radio-immunologique (RIA) pour la détection des CD68.
Sous-domaine de recherche
Immunoglobulines et immunologie
Description de la cible
90-100 kD
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : CBL1511, CBL260
Forme physique
Format : purifié
IgG1 de souris purifiée dans du PBS (pH 7,4) avec 0,09 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Macrophages, monocytes, organes lymphoïdes
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Kohki Matsubara et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(6), 2452-2464 (2015-02-13)
Engrafted mesenchymal stem cells from human deciduous dental pulp (SHEDs) support recovery from neural insults via paracrine mechanisms that are poorly understood. Here we show that the conditioned serum-free medium (CM) from SHEDs, administered intrathecally into rat injured spinal cord
Y Suzuki et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 87(4), 241-248 (2011-10-01)
The effects of prolonged water washing after fixation for 48 h in 10% (v/v) phosphate-buffered neutral formalin on the quality of representative histological staining methods were evaluated using samples of liver, kidney, spleen and thymus collected from three male Crl:CD(SD)(IGS)
Daniel L Pouliquen et al.
Oncotarget, 8(34), 57552-57573 (2017-09-17)
A rat model of sarcomatoid mesothelioma, mimicking some of the worst clinical conditions encountered, was established to evaluate the therapeutic potential of intracavitary curcumin administration. The M5-T1 cell line, selected from a collection established from F344 rats induced with asbestos
Kendall Mitchell et al.
BMC neuroscience, 17(1), 80-80 (2016-12-03)
Bone morphogenetic protein-2 (BMP-2) is a pleiotropic, secreted molecule with diverse effects. The potent ability of BMP-2 to stimulate bone growth prompted its widespread clinical use for arthrodesis (spine fusion). However, elevated post-operative pain in patients treated with BMP-2 has
L Yao et al.
Gene therapy, 20(12), 1149-1157 (2013-07-26)
Functionalized biomaterial scaffolds targeted at improving axonal regeneration by enhancing guided axonal growth provide a promising approach for the repair of spinal cord injury. Collagen neural conduits provide structural guidance for neural tissue regeneration, and in this study it is