402M-1
Cathepsin K (3F9) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F9, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (402M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (402M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (402M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (402M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (402M-18)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque™
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
Isotype
IgG2b
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... CTSK(1513)
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
IVD | IVD | IVD | RUO |
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable