Documents
LCWP04700
Millipore
Filtre membrane Mitex
10.0 µm pore size, hydrophobic PTFE, 47 mm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mitex
Paramètres
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
130 μm
Matrice
Mitex
Dimension de pores
10.0 μm pore size
60 % porosity
Point de bulle
≥0.05  bar, ethanol
Description générale
Code du filtre : LCWG
La membrane Mitex en PTFE résiste à presque tous les liquides, y compris les solvants organiques, les acides et bases concentrés, les agents propulseurs et les fluides cryogéniques. Malgré l'absence de support, la membrane Mitex est facile à manipuler, car elle allie la praticité d'une membrane sur support à la polyvalence d'une membrane en PTFE pur. La membrane Mitex est hydrophobe.
Application
  • Clarification des acides, des bases et des fluides cryogéniques
  • Clarification des agents de propulsion
  • Isolement d'ARN
  • Surveillance de la qualité de l'air
Le filtre membrane Mitex a été utilisé dans la méthode de diffusion de l'ammonium pour mesurer le pourcentage d'atomes 15N en excès du NH4+ et du NO3 dans des extraits de sol. Il a également été utilisé dans des expériences d'infiltration horizontale à l'aide de colonnes de sable non saturées.
Caractéristiques et avantages
  • Large compatibilité chimique
  • Inerte sur le plan biologique et chimique
  • Stable à des températures supérieures à 260 °C ou inférieures à -100 °C*
Informations légales
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany