Principaux documents
KEGBG003FF3
Millipore
Opticap XL 300 Express SPG 0,2 hydrophobe, stérilisé au rayonnement gamma, raccord sanitaire
Opticap® XL 300, inlet connection diam. 3/4 in., pore size 0.2 μm
Synonyme(s) :
Millipore Express® SPG, 0,2 µm, Capsule Opticap® XL
3 EA
997,00 $
997,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 EA
997,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
997,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethersulfone membrane
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 300
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 23 °C
4.2 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) (continuous)
60 psig max. inlet pressure
Technique(s)
gas filtration: suitable
Longueur
11.9 cm (4.7 in.)
Diamètre
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
0.048 m2
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
11.9 cm (4.7 in.)
Diam. du raccord de sortie
3/4 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤3 mg
Matrice
Millipore Express® SPG
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Point de bulle
≥1210 mbar (17.5 psig), air with 70/30% IPA/water at 23 °C
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Configuration du dispositif : capsule
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Instructions d'utilisation
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter aux instructions de mouillage des unités de filtration figurant dans le mode d'emploi des membranes Durapore®
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Millipore Express qui répond aux critères d'un filtre "sans relargage de fibres" tels que définis par la règlementation fédérale américaine (21 CFR 210.3 (b) (6)).
Méthode de stérilisation
Produit compatible avec la stérilisation par rayonnement gamma jusqu'à 45 kGy ; 3 cycles d'autoclavage de 60 min à 123 °C ; non compatible avec la stérilisation en ligne à la vapeur
Remarque sur l'analyse
COT/conductivité
Après stérilisation par rayonnement gamma et trois cycles d'autoclavage, le COT a été mesuré à une concentration inférieure ou égale à 3 367 µg/dispositif.
Rétention bactérienne :
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 x 10⁷ UFC/cm², selon la méthode ASTM® F838.
Taux d'extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans un mélange d'IPA/eau à 70 %/30 % à température ambiante régulée
Test HydroCorr : ≤0,16 ml/min à 2,6 bar (38 psig)
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.