KHGES015FF3
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XL 150 Capsule
Fittings 3/4 in. TC/TC, Sterile
Synonyme(s) :
Opticap Sterile XL 150 Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 3/4 in. TC/TC
422,00 $
About This Item
422,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Millipore Express® SHC, Capsule Opticap® XL, Opticap® XL 150, sterile, inlet connection diam. 3/4 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 3.8 in. (9.7 cm)
Matériaux
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap (Gamma stable)
polysulfone
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
irradiated
sterile
Gamme de produits
Opticap® XL 150
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
≤1.0 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
9.7 cm (3.8 in.)
Longueur nominale des cartouches
3.8 in. (9.7 cm)
Diamètre
5.6 cm (2.2 in.)
Surface de filtration
140 cm2
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
9.7 cm (3.8 in.)
Diam. du raccord de sortie
3/4 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Point de bulle
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d′action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : bioprocédés
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Mode d'emploi : voir la section "Installation" du mode d'emploi des capsules OPTICAP® XL et OPTICAP® XLT.
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
3 cycles d'autoclave de 60 min à 123 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 1,0 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm à 25 °C conformément au chapitre <64> de l'USP.
Les échantillons ont retenu quantitativement un challenge de Brevundimonas diminuta à une concentration minimale de 1 × 10⁷ UFC/cm² selon la méthode ASTM® F838.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
We discuss the final filtration step of plasmid DNA manufacturing and its key considerations and challenges. Download our free pDNA downstream purification eBook or ask our experts.