Principaux documents
IT5SP0016
Millipore
IT5 ancillary material kit - Collection of all power cables, hoses, etc. that comes standard
1 EA
1 308,00 $
1 308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 308,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
1 308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Hauteur
102 mm
4 in.
Largeur
8 in.
Profondeur
6 in.
Poids
16 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
2-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany