Principaux documents
Z280364
Sigma-Aldrich
PVC laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
Synonyme(s) :
Saint Gobain Versilon ABH02012
100 FT
52,10 $
52,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 FT
52,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.35
52,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 100 feet
D.I. × D.E.
3/16 in. × 5/16 in.
Taille de la paroi
1/16 in.
Catégories apparentées
Description générale
General-purpose polyvinyl chloride laboratory tubing. Clear, flexible tubing ideal for drains and rinse tubes. Max. temp.: 165°F (73.4°C).
Les clients ont également consulté
Questions
  1. What is maximum working pressure and burst pressure?
    1 answer
    1. Please see the table below for the maximum working pressure. A maximum burst pressure has not been determined.