Principaux documents
HABP02500
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane Filter, 0.45 µm pore size
100 FILTERS
253,00 $
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 FILTERS
253,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Niveau de qualité
Description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
2.5%
Couleur
black
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Fluorescent bacteriological assays
  • Particle monitoring
  • Bioassays
  • Particle monitoring
  • Microplastics analysis grade water
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3