Documents
GF091
Sigma-Aldrich
Protéine RANK Ligand soluble (sRANKL), humaine recombinante
The recombinant human sRANKL protein is produced in E. Coli.
Synonyme(s) :
sRANKL, Soluble Receptor Activator of NF-Kappa B, TNFSF11, OPGL, ODF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 ng/μg Endotoxin (1EU/μg)
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... TNFSF11(8600)
Description générale
La protéine sRANKL humaine recombinante est produite dans E. coli. La protéine est un polypeptide de 20,0 kDa comprenant la région homologue TNF de RANKL (176 résidus d'acides aminés). Séquence : MEKAMVDGSW LDLAKRSKLE AQPFAHLTIN ATDIPSGSHK VSLSSWYHDR GWAKISNMTF SNGKLIVNQD GFYYLYANIC FRHHETSGDL ATEYLQLMVY VTKTSIKIPS SHTLMKGGST KYWSGNSEFH FYSINVGGFF KLRSGEEISI EVSNPSLLDP DQDATYFGAF KVRDID
Pays d'origine : ÉTATS-UNIS
Origine du produit : E. coli
RANKL et RANK sont des membres de la superfamille TNF de ligands et de récepteurs qui jouent un rôle important dans la régulation de l'immunité spécifique et du renouvellement osseux. RANK (récepteur) a été identifié à l'origine comme une protéine membranaire des cellules dendritiques qui, en interagissant avec RANKL, augmente la capacité des cellules dendritiques à stimuler la prolifération des lymphocytes T naïfs dans une réaction lymphocytaire mixte, à promouvoir la survie des lymphocytes T RANK + et à réguler la réponse immunitaire dépendante des lymphocytes T. RANKL, qui est exprimé dans diverses cellules, notamment les ostéoblastes, les fibroblastes, les lymphocytes T activés et les cellules stromales de la moelle osseuse, est également capable d'interagir avec un récepteur leurre appelé OPG. La liaison de l'OPG soluble à la protéine sRANKL inhibe l'ostéoclastogenèse en interrompant la signalisation entre les cellules stromales et les cellules progénitrices des ostéoblastes, ce qui entraîne une accumulation excessive d'os et de cartilage.
Forme physique
Stérilisé par filtration, puis lyophilisé à partir d'une solution de phosphate de sodium 5 mM, pH 7,6 + 75 mM de NaCl. Reconstituer avec de l'eau distillée à une concentration de 0,1 à 1 mg/ml comme solution mère. La solution peut ensuite être diluée dans d'autres tampons aqueux pour une utilisation immédiate.
Stockage et stabilité
La poudre lyophilisée est stable pendant plusieurs semaines à température ambiante, mais se conserve mieux à -20 °C pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception. La solution mère reconstituée peut être conservée à une température comprise entre 2 °C et 8 °C pendant une semaine, mais il est recommandé de conserver des aliquotes non diluées à -20 °C pour une utilisation plus longue. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Remarque sur l'analyse
Activité spécifique : déterminée par la capacité du produit à induire la formation d'ostéoclastes dans les cellules RAW264.7 en utilisant une gamme de concentrations allant de 5,0 à 10,0 ng/ml.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Junchi Huang et al.
Clinical & experimental metastasis, 39(5), 801-814 (2022-08-16)
Metastasis to bone is the leading cause of death from prostate cancer. Interaction between tumor cells and bone cells can promote progression and influence tumor phenotype. It is known that prostate cancer cells support osteoclast differentiation, and degradation of bone