FSLW04700
Filtre membrane Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic, thickness 150 μm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, 3,0 µm de dimension de pores
700,00 $
About This Item
700,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
3.0 μm pore size
85 % porosity
Point de bulle
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec la quasi-totalité des solvants et des solutions acides et basiques.
Caractéristiques et avantages :
- Produit biologiquement et chimiquement inerte
- Porosité élevée pour un débit rapide
- Produit disponible en PTFE hydrophobe et hydrophile pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
- Membrane Fluoropore : clarification des acides, des bases et des solvants ; qualité de l'air ; filtration et évacuation des gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore : filtration de solutions aqueuses ; clarification de solutions acides et basiques
Application
- Clarification des acides, bases et solvants
- Évent ou filtration des gaz
- Spectroscopie UV
- Surveillance des particules
- Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Détection de microplastiques