FGLP02500
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 0,22 µm
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Fluoropore
526,00 $
About This Item
526,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
Diamètre
25 mm
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
85 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec la quasi-totalité des solvants et des solutions acides et basiques.
Caractéristiques et avantages :
- Produit biologiquement et chimiquement inerte
- Porosité élevée pour un débit rapide
- Produit disponible en PTFE hydrophobe ou hydrophile pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
- Membrane Fluoropore : clarification des acides, bases et solvants ; contrôle de la qualité de l'air ; évent et filtration des gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore : filtration des solutions aqueuses ; clarification des solutions acides et basiques
Application
- Clarification des acides, bases et solvants
- Évent ou filtration des gaz
- Spectroscopie UV
- Surveillance des particules
- Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Détection de microplastiques
Autres remarques
- Rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Application : filtration de laboratoire classique
- Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
- Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,2 μm (ou inférieure) élimine efficacement les contaminants biologiques comme les bactéries, moisissures et levures.
- Conditions de stockage : à conserver dans un endroit sec.
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3