FCMAB180F
Milli-Mark® Anti-CD13-FITC Antibody, clone WM-47
clone WM-47, Milli-Mark®, from mouse
Synonyme(s) :
Aminopeptidase N (AP-N), hAPN, Alanyl aminopeptidase, Microsomal aminopeptidase, Aminopeptidase M (AP-M), gp150, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
WM-47, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milli-Mark®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANPEP(290)
Description générale
Anti-CD13, WM-47, was included in the Fourth and Fifth International Workshop and Conference on Leucocyte Differentiation Antigens and studies by a number of laboratories confirmed its reactivity with CD 13 (Ashmun, 1995; Look, 1989).
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
PBMCs
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable