SAB5500103
Anti-F4/80 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP115, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
454,00 $
About This Item
454,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP115, monoclonal
Espèces réactives
mouse (tested)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADGRE1(2015)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable