The hole diameter for this stopper is 9.5mm. Other dimentions are as follows:
Upper diameter - 41.1mm
Lower diameter - 33.3mm
Height - 25.4mm
XX1014708
Bouchon Millipore pour filtration sous vide
No. 8, Perforated, Silicone with parylene coating, 5/PK
Synonyme(s) :
Bouchon pour filtration Millipore, Bouchon pour filtration sous vide
209,00 $
About This Item
209,00 $
Produits recommandés
Matériaux
parylene coating
silicone
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
41 mm
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Bouchon perforé n° 8, avec revêtement en parylène, 5/pqt
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore en verre classique de 47 mm.
Application
Certificats d'analyse (COA)
Déjà en possession de ce produit ?
-
What is the inner diameter of the cap hole?