Principaux documents
EZFITHIHE
Millipore
Tête de filtration pour rampe EZ-Fit®
Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8), for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Synonyme(s) :
For bioburden application, Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8), filtration head for manifold
1 EA
421,00 $
3 EA
1 380,00 $
421,00 $
Date d'expédition estimée le24 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
421,00 $
3 EA
1 380,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
421,00 $
Date d'expédition estimée le24 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel
Niveau de qualité
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Caractéristiques
Rubber Stopper Filtration Head (Standard No. 8)
Conditionnement
pkg of 1 unit (EZFITHIHE1)
pkg of 3 units (EZFITHIHE3)
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Entrée
sample type beer
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
The filtration head has been designed to improve ease-of-use, reduce maintenance, and limit the risk of contamination. The Standard No. 8 perforated stopper can be used with steel or glass funnels
Application
General microbiological analysis for presence of particulate contamination - Beer; Bottled Water; Product Analysis; Environmental Analysis; Bioburden Testing; Water Monitoring
Conditionnement
EZFITHIHE1: 1 unit
EZFITHIHE3: 3 units
comes without Rubber Stopper n°8
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Configuré(e)(s) pour