Documents
EX0278
Supelco
Ethanol (denatured)
Non UV, OmniSolv®
Synonyme(s) :
Alcohol, Ethanol, Denatured
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
product name
Ethyl Alcohol, Non UV, denatured OmniSolv®
Niveau de qualité
Forme
liquid
Impuretés
≤0.5% Water
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Couleur
APHA: ≤10
Température de transition
flash point 11 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Non UV, denatured OmniSolv®
Forme physique
100 volumes SD Alcohol #1 (100 volumes ethanol, 5 volumes methanol)
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Capillary ECD responsive substances (as PCNB): 5ng/L max
Color (APHA): 10 max
Filtered through 0.2 m filter: To pass test
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.5% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C