Principaux documents
ET-BAGRACK-KIT
Millipore
NovaSeptum® GO Fixture for TC Bag Rack
1 PKG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
261,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Gamme de produits
NovaSeptum® GO
Niveau de qualité
Caractéristiques
autoclavable
Paramètres
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
Application(s)
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
Température de stockage
room temp
Description générale
Device configuration: Sterile Sampling accessory
NovaSeptum® GO Fixture is designed to make compatible TC Bag Rack with NovaSeptum® GO
Application
Sterility testing, pyrogenic testing, endotoxin testing, chemical analysis, pH analysis, and fermentation applications
Conditionnement
ET-BAGRACK-KIT (1 unit per box)
Composants
  • Stainless steel in compliance with A4
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany