EFHAW250
Unité de filtration EZ-Fit®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Single packaging (EFHAW250I), pkg of Bulk packaging (EFHAW250B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonyme(s) :
Unité de filtration EZ-Fit® avec tampon absorbant, Dispositif de filtration sur membrane constitué d'une membrane quadrillée en esters de cellulose destiné aux tests de biocharge
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Niveau de qualité
Agence
ISO 7004
Description
General microbiological analysis
Stérilité
electron beam irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Conditionnement
pkg of Bulk packaging (EFHAW250B)
pkg of Single packaging (EFHAW250I)
Capacité
250 mL
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Volume
250 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Adéquation
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® System
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les unités de filtration sont irradiées par faisceau d'électrons, un couvercle avec mise à l'évent protège l'échantillon pendant la filtration et un rebord circulaire évite tout contact accidentel des pinces avec la zone de filtration lors du transfert de la membrane, pour protéger les échantillons de la contamination tout en garantissant des résultats fiables en matière de dénombrement des micro-organismes.
La fonctionnalité EZ-FIT® Azure améliore encore davantage l'ergonomie et la commodité de l'unité de filtration EZ-FIT® avec un entonnoir transparent et des indicateurs de niveau de remplissage présents tout autour de l'entonnoir pour un remplissage facile sous n'importe quel angle. La conception innovante de l'entonnoir permet d'éviter les fuites et le contournement de la membrane par l'échantillon.
Les unités bleues offrent la possibilité supplémentaire de transférer la membrane sur une boîte de Pétri ou de transformer le dispositif en boîte de Pétri en y ajoutant le milieu liquide une fois la filtration terminée.
Ces unités de filtration sont conformes aux normes internationales et minimisent les résidus d'échantillons. Elles peuvent être empilées pour réduire l'encombrement de la zone de travail. Il s'agit d'un dispositif jetable conçu pour s'adapter sur la rampe EZ-FIT® équipée de têtes de filtration EZ-FIT® spécifiques.
Application
Conditionnement
EFHAW250B : conditionnement en vrac sous sac de protection (boîtes de 48 unités)
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Contenu apparenté
L'eau potable propre est essentielle pour la production agro-alimentaire. Cet article offre un aperçu des tests chimiques et microbiologiques de l'eau potable pour garantir sa qualité et sa salubrité.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.