Principaux documents
NSTP-3X6
Millipore
Bouchons de protection pour tubes sertis
100 EA
132,00 $
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
132,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
132,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PVC
Gamme de produits
NovaSeptum®
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Longueur
12.7 mm ± 2.00
Largeur
8.0 mm ± 0.25
8.00 mm ± 0.25
Épaisseur
1.00 μm ± 0.25
Application(s)
sterile sampling
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany