MZHAWG101
Système de filtration sur membrane
ready-to-use, sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Synonyme(s) :
Microfil® avec EZ-Pak®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agence
ISO 7704
Description
General microbiological analysis
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
Microfil® with EZ-Pak®
Paramètres
100 mL sample volume
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
Adéquation
suitable for microbiology
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Pratique et facile à utiliser
- Dispositif stérilisé prêt-à l'emploi pour gagner du temps et faire des économies
- Réduction de la charge de travail en laboratoire
- Débit de filtration plus rapide grâce à la surface plus étendue
Principe
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.