CP28
Anti-Fibroblast Antigen Mouse mAb (AS02)
liquid, clone AS02, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-CD90 (Ab-1) (Mouse), Anti-Thy-1 (Ab-1) (Mouse)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AS02, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, monkey
Ne doit pas réagir avec
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGF22(27006)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (10 µg/ml, acetone fixation)
Immunoblotting (10 µg/ml, non-reducing only)
Immunofluorescence (10 µg/ml)
Immunoprecipitation (2-10 µg/ml)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Any fibroblast cell line or skin tissue
Autres remarques
Janin, A., et al. 1990. Clin. Exp. Rheum.8, 237.
Kay, M., et al. 1989. J. Invest. Dermatol.92, 168.
Esterre, P.H., et al. 1984 Cell Mol. Biol.38, 297.
Hoyhtya, M., et al. 1984 Eur. J. Biochem141, 477.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable