SAB4200821
Anti-Fibroblast Surface Protein antibody, Mouse monoclonal
clone 1B10, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
FSP
252,00 $
About This Item
252,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B10, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~ 1 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using Human foreskin fibroblast Hs68 cells.
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... S100A4(6275)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable