CGW171S48
Polysep™ II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, Cartridge
pore size 1.0/0.2/0.1 μm, cartridge nominal length 25 cm (10 in.)
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
fluoroelastomer O-ring
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene support
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Polysep™
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polysep™
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
10 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
25 cm (10 in.)
Surface de filtration
0.42 m2
Matrice
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2/0.1 μm nominal pore size
1.0/0.2/0.1 μm pore size
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations