MilliporeSigma
Polysep™ II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, Cartridge pore size 1.0/0.2/0.1 μm, filter diam. 7.1 cm (2.8 in.), cartridge nominal length 100 cm (40 in.)
Polysep II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, Cartridge
Polysep™ II 1.0/0.2/0.1 µm nominal, Cartridge pore size 1.0/0.2/0.1 μm, filter diam. 7.1 cm (2.8 in.), cartridge nominal length 100 cm (40 in.)
Products
Catégorie de produit
Marque
Compatibilité avec la stérilisation
Agence
Longueur (pouce)
Niveau de qualité
Hydrophobie
Matériau de la membrane
Matériau du support
Dimension de pores (µm)
Stérilité
Technique
Showing 1-10 of 10