Principaux documents
CDRCKT170
Milli-Q
Cartouche d'osmose inverse
Produces Reverse Osmosis water at a flow rate of 170 L/h, For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
Synonyme(s) :
Cartouche d'osmose inverse, 170 l/h
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
170 L/hr flow rate
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX Water Purification System
for use with Milli-Q® HR Water Purification System
for use with Milli-Q® HX SD Water Purification System
Description générale
La cartouche d'osmose inverse (OI) élimine 95 à 99 % des contaminants, y compris les ions, les particules, les bactéries et les molécules organiques de plus de 200 Da dans l'eau potable.
Application
L'eau osmosée est utilisée en laboratoire pour des applications telles que le rinçage général, l'alimentation en eau des machines de lavage, des autoclaves et des systèmes de purification d'eau ultra pure, ainsi que pour la préparation des réactifs.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany