OP33
Anti-p53 (Ab-5) (Wild type) Mouse mAb (PAb1620)
liquid, clone PAb1620, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-p53 Antibody, Mouse Anti-p53, p53 Detection Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAb1620, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, mouse, rat, primate, bovine
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (not recommended)
Immunofluorescence (1-20 μg/ml)
Immunoprecipitation (1 μg per sample)
Paraffin Sections (5 μg/ml, heat pre-treatment required)
Conditionnement
Avertissement
Remarque sur l'analyse
Hs27 cells or breast carcinoma tissue
Autres remarques
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Ball, R.K., et al. 1984. EMBO J.3, 1485.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable