MilliporeSigma
Passer à
ABC124
Anticorps anti-phospho-ULK1 (Ser555)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase ULK1, Autophagy-related protein 1 homolog, ATG1, hATG1, Unc-51-like kinase 1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 μg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
506,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
7
506,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB2227
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer555)
Gene Information
human ... ULK1(8408)
General description
La protéine ULK1 ou homologue de la protéine liée à l'autophagie 1 (ATG1) est une protéine kinase sérine/thréonine. Il s'agit d'une protéine exprimée de façon ubiquitaire et qui est très abondante dans le cerveau, les muscles squelettiques et le cœur. Elle participe à la voie de signalisation des récepteurs mTOR conduisant à la régulation de l'autophagie dans les cellules privées de nutriments. mTOR peut interagir avec ULK1 en tant que complexe ULK1/FIP200/Atg13. La protéine ULK1 joue un rôle important dans le neurodéveloppement : la suppression de l'activité enzymatique de la protéine ULK1 par l'inactivation ciblée de son domaine kinase a bloqué la croissance des neurones dans le cerveau en développement de la souris, peut-être en bloquant le trafic de neurotrophines facilité par ULK1.
Poids réel (observé) : env. 120 kDa. Uniprot décrit un poids moléculaire de 112 kDa. Cette protéine a été observée à plus de 125 kDa en raison de processus répétés de phosphorylation-déphosphorylation. (Ganley, I. G., et al. (2009). J Biol Chem. 284(18):12297-12305.)
Immunogen
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la protéine ULK1 humaine phosphorylée au niveau du résidu Ser555.
Épitope : Ser555 phosphorylé
Application
Analyse par inhibition peptidique : un lot représentatif de cet anticorps a permis de bloquer la protéine ULK1 dans le cadre d'un test d'inhibition du peptide 3123-C contre le peptide 3123 sur des lysats de cellules MCF7 privées de sérum.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'utilisation de cet anticorps anti-phospho-ULK1 (Ser555) a été validée en western blotting et en test d'inhibition peptidique pour la détection de la phospho-ULK1 (Ser555).
Sous-domaine de recherche
Kinases et phosphatases
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît la sous-unité ULK1 phosphorylée au niveau du résidu Ser555.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Preparation Note
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Analysis Note
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules MCF7 privées ou non de sérum.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la phospho-ULK1 (Ser555) dans 10 µg de lysat de cellules MCF7 privées ou non de sérum.
Témoin
Lysats de cellules MCF7 privées ou non de sérum
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
ABC212MABC307SAB4200106
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... ULK1(8408)
Gene Information
human ... ULK1(8408)
Gene Information
human ... ULK1(8408)
Gene Information
human ... ULK1(8408)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
15D12.3, monoclonal
clone
polyclonal
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing human ULK1.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c