Documents
BX1670
Supelco
2-Butanone
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonyme(s) :
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-159-0
Pression de vapeur
105 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.0005% Titrable acid
≤0.20% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.0025%
Couleur
APHA: ≤15
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
79.6 °C/1013 hPa
Pf
-86 °C
Température de transition
flash point -4 °C
Solubilité
292 g/L
Densité
0.805 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 15 max
Evaporation residue: 0.0025% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Water (H2O): 0.20% max
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1