Principaux documents
360473
Sigma-Aldrich
2-Butanone
ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
MEK, Méthyl éthyl cétone, Méthyléthylcétone
About This Item
Formule linéaire :
C2H5COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Beilstein:
741880
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
ACS reagent
Essai:
≥99.0%
pb:
80 °C (lit.)
Pression de vapeur:
71 mmHg ( 20 °C)
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.49 (vs air)
Pression de vapeur
71 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
960 °F
Limite d'explosivité
10.1 %
Impuretés
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.20% water
Résidus d'évap.
≤0.0025%
Couleur
APHA: ≤15
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pb
80 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 2-butanone est un composé organique qui peut servir, dans l'industrie chimique, d'activateur de réaction oxydante, d'agent d'extraction, de solvant et d'intermédiaire chimique. Elle peut être produite par déshydrogénation catalytique du 2-butanol.
Application
La 2-butanone peut servir de solvant :
  • pour synthétiser des polyuréthanes en phase aqueuse en faisant réagir des polyols avec des diisocyanates via une réaction de polymérisation.
  • dans le couplage chimiosélectif catalysé par Al d'oxétanes avec du dioxyde de carbone afin de synthétiser des carbonates cycliques à six chaînons.
Caractéristiques et avantages
  • Solvant à faible point d'ébullition.
  • Grande capacité de dissolution.
  • Rapport matière dissoute/viscosité élevé.
  • Miscible avec un large éventail d'hydrocarburessans affecter la teneur en solides ou la viscosité.
  • Rapport volume/masse favorable en raison de sa faible densité.
  • Grande vitesse d'évaporation.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
A simple one-pot multicomponent synthesis of an octahedral nanocontainer molecule.
Liu X and Warmuth R.
Nature Protocols, 2(5), 1288-1296 (2007)
C Philippe et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 69(9), 1212-1217 (2011-05-10)
[(11)C]PIB is still the standard PET compound for Alzheimer imaging targeting beta-amyloid plaques. We aimed to establish a fully-automated procedure for the synthesis and purification of [(11)C]PIB with a high degree of reliability and improved specific activity as well as
A volumetric and viscosity study for the mixtures of 1-n-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ionic liquid with acetonitrile, dichloromethane, 2-butanone and N, N-dimethylformamide.
Wang J, et al.
Green Chemistry, 5(5), 618-622 (2003)
L B Goldsmith et al.
Contact dermatitis, 19(5), 348-350 (1988-11-01)
Irritant contact dermatitis along with an increased transepidermal water loss can result from exposing the skin to solvents. A study of the interaction of various solvents with human stratum corneum was made using thin-layer chromatography. Comparison of 10 solvents (trichloroethylene
Consalvo Petti et al.
Oncotarget, 6(1), 221-233 (2014-12-05)
Constitutively active receptor tyrosine kinases (RTKs) are known oncogenic drivers and provide valuable therapeutic targets in many cancer types. However, clinical efficacy of RTK inhibitors is limited by intrinsic and acquired resistance. To identify genes conferring resistance to inhibition of