Documents
BX1673
Supelco
2-Butanone
OmniSolv®
Synonyme(s) :
2-Butanone, Methyl Ethyl Ketone, Butanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
72.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-159-0
Pression de vapeur
105 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
79.6 °C/1013 hPa
Pf
-86 °C
Température de transition
flash point -4 °C
Solubilité
292 g/L
Densité
0.805 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤329 nm
Absorption UV
λ: 329 nm Amax: ≤1.00
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 344 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
BX1673P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.5% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 329 nm1.00AU maxUV Abs. at 335 nm0.30AU maxUV Abs. at 344 nm0.05AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off329nm maxWater (H2O)0.05% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3